tert-Butyl (2R,6R)-2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,6R)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate
OR480275-250MG OR480275-500MG
APOSOR480275-250MGEA 837 CHF
APOSOR480275-250MG APOSOR480275-500MG
tert-Butyl (2R,6R)-2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2R,6R)-2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,305 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11973747
CAS-Nummer: 574007-62-8