4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480262-1G
OR480262-250MG
OR480262-500MG
APOSOR480262-1GEA
1220
CHF
APOSOR480262-1G
APOSOR480262-250MG
APOSOR480262-500MG
4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine 95%
4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine
Formel:
C₇H₁₂N₄ MW: 152,197 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11042726 CAS-Nummer: 765270-45-9 |