3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole 90%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480256-250MG
OR480256-500MG
APOSOR480256-250MGEA
908
CHF
APOSOR480256-250MG
APOSOR480256-500MG
3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole 90%
3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole
Formel:
C₁₀H₈ClN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832514 CAS-Nummer: 71845-14-2 |