1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
OR480234-1G
OR480234-250MG
OR480234-500MG
OR480234-100MG
APOSOR480234-1GEA
0
CHF
APOSOR480234-1G
APOSOR480234-250MG
APOSOR480234-500MG
APOSOR480234-100MG
1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Formel:
C₃H₅N₃O·ClH MW: 135,552 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185270 CAS-Nummer: 1383788-35-9 |