Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480210-1G OR480210-250MG OR480210-500MG
APOSOR480210-1GEA 367 CHF
APOSOR480210-1G APOSOR480210-250MG APOSOR480210-500MG
Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00230534
CAS-Nummer: 140112-97-6