1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-one
OR480208-1G OR480208-25G OR480208-5G
APOSOR480208-1GEA 266 CHF
APOSOR480208-1G APOSOR480208-25G APOSOR480208-5G
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone 97%
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone
Formel: C₁₀H₁₉NO
MW: 169.264 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234684
CAS-Nummer: 5554-54-1