4-Methylmandelic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Hydroxy(4-methylphenyl)acetic acid, 4-[Carboxy(hydroxy)methyl]toluene
OR4793-500MG
APOSOR4793-500MGEA 0 CHF
APOSOR4793-500MG
4-Methylmandelic acid
4-Methylmandelic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,174 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00961860
CAS-Nummer: 18584-20-8