2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR47897-1G OR47897-5G
APOSOR47897-1GEA 95.8 CHF
APOSOR47897-1G APOSOR47897-5G
2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₂BrClIN
MW: 318,338 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16295248
CAS-Nummer: 1061357-88-7