4-Amino-3-cyanobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR47861-1G OR47861-250MG
APOSOR47861-1GEA 140 CHF
APOSOR47861-1G APOSOR47861-250MG
4-Amino-3-cyanobenzoic acid 95%
4-Amino-3-cyanobenzoic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09745178
CAS-Nummer: 74192-47-5