4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR47848-1G
OR47848-250MG
APOSOR47848-1GEA
147
CHF
APOSOR47848-1G
APOSOR47848-250MG
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Formel:
C₉H₈BrN₃O MW: 254,083 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18489694 CAS-Nummer: 259750-15-7 |