3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR47844-1G
OR47844-250MG
OR47844-5G
APOSOR47844-1GEA
627
CHF
APOSOR47844-1G
APOSOR47844-250MG
APOSOR47844-5G
3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
Formel:
C₉H₈BrNO₂ MW: 242,069 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD28399181 CAS-Nummer: 57807-35-9 |