3-Bromo-4-cyclopropylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR47843-1G OR47843-250MG OR47843-5G
APOSOR47843-1GEA 690 CHF
APOSOR47843-1G APOSOR47843-250MG APOSOR47843-5G
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
Formel: C₉H₁₀BrN
MW: 212,086 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD21100011
CAS-Nummer: 1353854-83-7