2-Bromo-5-cyclopropylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR47841-1G OR47841-250MG OR47841-5G
APOSOR47841-1GEA 690 CHF
APOSOR47841-1G APOSOR47841-250MG APOSOR47841-5G
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
Formel: C₉H₁₀BrN
MW: 212,086 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD21099977
CAS-Nummer: 1353855-67-0