Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR47838-1G OR47838-250MG
APOSOR47838-1GEA 31.4 CHF
APOSOR47838-1G APOSOR47838-250MG
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Formel: C₁₂H₁₅ClN₂O₃
MW: 270,712 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32200407
CAS-Nummer: 13908-47-9