Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR47836-1G OR47836-250MG
APOSOR47836-1GEA 262 CHF
APOSOR47836-1G APOSOR47836-250MG
Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate 97%
Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate
Formel: C₇H₅BrClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698098
CAS-Nummer: 78686-80-3