5-Aminobenzo[b]thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Aminobenzothiophene, 1-Benzothiophen-5-amine, 5-Amino-1-benzothiophene
OR47828-1G
OR47828-250MG
OR47828-5G
APOSOR47828-1GEA
94
CHF
APOSOR47828-1G
APOSOR47828-250MG
APOSOR47828-5G
5-Aminobenzo[b]thiophene
5-Aminobenzo[b]thiophene
Formel:
C₈H₇NS MW: 149,213 g/mol Melting Pt: 72…75 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04115381 CAS-Nummer: 20532-28-9 |