(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR475190-1G
OR475190-250MG
APOSOR475190-1GEA
784
CHF
APOSOR475190-1G
APOSOR475190-250MG
(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formel:
C₇H₉ClN₂O MW: 172,612 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD32200422 CAS-Nummer: 2413937-60-5 |