(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR475188-1G OR475188-250MG
APOSOR475188-1GEA 862 CHF
APOSOR475188-1G APOSOR475188-250MG
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formel: C₇H₁₀N₂O
MW: 138.167 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28550088
CAS-Nummer: 1780993-51-2