(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475187-1G OR475187-250MG
APOSOR475187-1GEA 627 CHF
APOSOR475187-1G APOSOR475187-250MG
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formel: C₇H₁₀N₂O
MW: 138.167 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32200420
CAS-Nummer: 2201840-10-8