Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR475185-1G
OR475185-250MG
APOSOR475185-1GEA
375
CHF
APOSOR475185-1G
APOSOR475185-250MG
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₈H₉BrN₂O₂ MW: 245,073 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32200418 CAS-Nummer: 2407349-25-9 |