Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thieno[2,3-c]pyridine
OR475157-100MG OR475157-250MG
APOSOR475157-100MGEA 514 CHF
APOSOR475157-100MG APOSOR475157-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₆BNO₂S
MW: 261,148 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD26517928
CAS-Nummer: 2230209-53-5