(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR475155-1G
OR475155-250MG
APOSOR475155-1GEA
690
CHF
APOSOR475155-1G
APOSOR475155-250MG
(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂BrN·ClH MW: 250,563 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31714839 CAS-Nummer: 2366997-08-0 |