1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475087-1G OR475087-250MG
APOSOR475087-1GEA 158 CHF
APOSOR475087-1G APOSOR475087-250MG
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂BrN·ClH
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD31695722
CAS-Nummer: 799293-97-3