N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475075-1G OR475075-250MG
APOSOR475075-1GEA 159 CHF
APOSOR475075-1G APOSOR475075-250MG
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄BrN·ClH
MW: 276.601 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD31695688
CAS-Nummer: 2367002-86-4