(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475073-1G OR475073-250MG
APOSOR475073-1GEA 275 CHF
APOSOR475073-1G APOSOR475073-250MG
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂BrN·ClH
MW: 250.563 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31695803
CAS-Nummer: 2391975-25-8