N-[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR475069-1G OR475069-250MG
APOSOR475069-1GEA 688 CHF
APOSOR475069-1G APOSOR475069-250MG
N-[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄BrN·ClH
MW: 276.601 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD31695673
CAS-Nummer: 2413937-39-8