1-Methylimidazole-5-carboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR4728-1G
OR4728-10G
OR4728-5G
APOSOR4728-1GEA
291
CHF
APOSOR4728-1G
APOSOR4728-10G
APOSOR4728-5G
1-Methylimidazole-5-carboxamide 95+%
1-Methylimidazole-5-carboxamide
Formel:
C₅H₇N₃O MW: 125,129 g/mol Melting Pt: 178…180 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01567302 CAS-Nummer: 40637-81-8 |