Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471726-1G
OR471726-250MG
APOSOR471726-1GEA
616
CHF
APOSOR471726-1G
APOSOR471726-250MG
Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate 95%
Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate
Formel:
C₈H₈BrNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18256344 CAS-Nummer: 1256824-78-8 |