2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471722-1G
OR471722-250MG
APOSOR471722-1GEA
314
CHF
APOSOR471722-1G
APOSOR471722-250MG
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₆BN₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16995200 CAS-Nummer: 1246372-66-6 |