4-Bromo-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471717-1G
OR471717-5G
APOSOR471717-1GEA
387
CHF
APOSOR471717-1G
APOSOR471717-5G
4-Bromo-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Bromo-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₆H₇BrN₂S MW: 219,102 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28049291 CAS-Nummer: 1823532-08-6 |