2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471716-1G OR471716-250MG
APOSOR471716-1GEA 1590 CHF
APOSOR471716-1G APOSOR471716-250MG
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran 95%
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran
Formel: C₁₀H₁₁BrO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19320036
CAS-Nummer: 194725-15-0