4'-Amino-3'-chloroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471714-1G OR471714-250MG
APOSOR471714-1GEA 961 CHF
APOSOR471714-1G APOSOR471714-250MG
4'-Amino-3'-chloroacetophenone 95%
4'-Amino-3'-chloroacetophenone
Formel: C₈H₈ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06411008
CAS-Nummer: 6953-83-9