1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471713-1G OR471713-250MG
APOSOR471713-1GEA 213 CHF
APOSOR471713-1G APOSOR471713-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146,146 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08272237
CAS-Nummer: 728034-12-6