4-Chlorobenzylboronic acid pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471707-1G OR471707-5G
APOSOR471707-1GEA 60.2 CHF
APOSOR471707-1G APOSOR471707-5G
4-Chlorobenzylboronic acid pinacol ester 95%
4-Chlorobenzylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₈BClO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10698531
CAS-Nummer: 475250-49-8