3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471706-1G
OR471706-250MG
APOSOR471706-1GEA
961
CHF
APOSOR471706-1G
APOSOR471706-250MG
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde 95%
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde
Formel:
C₇H₇NO₂ MW: 137,136 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11044356 CAS-Nummer: 66497-42-5 |