Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471703-1G
OR471703-5G
APOSOR471703-1GEA
464
CHF
APOSOR471703-1G
APOSOR471703-5G
Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate
Formel:
C₁₅H₁₉NO₄ MW: 277,316 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11974624 CAS-Nummer: 55356-46-2 |