3,4-Dihydrobenzo[b]azepine-2,5-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471699-1G OR471699-250MG
APOSOR471699-1GEA 133 CHF
APOSOR471699-1G APOSOR471699-250MG
3,4-Dihydrobenzo[b]azepine-2,5-dione 95%
3,4-Dihydrobenzo[b]azepine-2,5-dione
Formel: C₁₀H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02167972
CAS-Nummer: 16511-38-9