4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471697-1G
OR471697-250MG
APOSOR471697-1GEA
869
CHF
APOSOR471697-1G
APOSOR471697-250MG
4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine 95%
4-Amino-2-(tert-butyl)pyrimidine
Formel:
C₈H₁₃N₃ MW: 151.209 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01646228 CAS-Nummer: 114362-20-8 |