1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471696-1G OR471696-5G
APOSOR471696-1GEA 129 CHF
APOSOR471696-1G APOSOR471696-5G
1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid 95%
1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid
Formel: C₃H₂N₂O₂S
MW: 130,125 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01334979
CAS-Nummer: 13368-86-0