4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-methylpyridin-4-amine
OR471695-1G OR471695-250MG
APOSOR471695-1GEA 131 CHF
APOSOR471695-1G APOSOR471695-250MG
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177.031 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00160307
CAS-Nummer: 195045-26-2