1,3-Dibromo-2-methylpropane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471692-1G OR471692-5G
APOSOR471692-1GEA 0 CHF
APOSOR471692-1G APOSOR471692-5G
1,3-Dibromo-2-methylpropane 95%
1,3-Dibromo-2-methylpropane
Formel: C₄H₈Br₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18909351
CAS-Nummer: 28148-04-1