2,5-Dimethoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471688-1G OR471688-5G
APOSOR471688-1GEA 0 CHF
APOSOR471688-1G APOSOR471688-5G
2,5-Dimethoxypyridine 95%
2,5-Dimethoxypyridine
Formel: C₇H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546620
CAS-Nummer: 867267-24-1