5-Nitro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471670-5G
APOSOR471670-5GEA
61
CHF
APOSOR471670-5G
5-Nitro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one 95%
5-Nitro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
Formel:
C₇H₄N₂O₄ MW: 180,118 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01929029 CAS-Nummer: 3889-13-2 |