2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR471598-1G
OR471598-250MG
OR471598-5G
APOSOR471598-1GEA
488
CHF
APOSOR471598-1G
APOSOR471598-250MG
APOSOR471598-5G
2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
Formel:
C₆H₆N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09878875 CAS-Nummer: 50551-29-6 |