7-Bromo-1,4-dihydro-3,1-benzoxazin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471595-1G OR471595-250MG OR471595-5G
APOSOR471595-1GEA 477 CHF
APOSOR471595-1G APOSOR471595-250MG APOSOR471595-5G
7-Bromo-1,4-dihydro-3,1-benzoxazin-2-one
7-Bromo-1,4-dihydro-3,1-benzoxazin-2-one
Formel: C₈H₆BrNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12755795
CAS-Nummer: 1245808-46-1