2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
OR471584-1G OR471584-5G
APOSOR471584-1GEA 29.3 CHF
APOSOR471584-1G APOSOR471584-5G
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
2-Amino-4-bromobenzyl alcohol
Formel: C₇H₈BrNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779492
CAS-Nummer: 946122-05-0