3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471583-1G
OR471583-250MG
OR471583-5G
APOSOR471583-1GEA
0
CHF
APOSOR471583-1G
APOSOR471583-250MG
APOSOR471583-5G
3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
3-(Fmoc-amino)-3-(1-Boc-3-piperidyl)propanoic acid
Formel:
C₂₈H₃₄N₂O₆ MW: 494.579 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425249 CAS-Nummer: 372144-11-1 |