Methyl 1-Boc-3-bromoindole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471580-1G OR471580-5G
APOSOR471580-1GEA 294 CHF
APOSOR471580-1G APOSOR471580-5G
Methyl 1-Boc-3-bromoindole-4-carboxylate
Methyl 1-Boc-3-bromoindole-4-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₆BrNO₄
MW: 354.196 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29065909
CAS-Nummer: 2006277-62-7