Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471577-1G OR471577-250MG
APOSOR471577-1GEA 1100 CHF
APOSOR471577-1G APOSOR471577-250MG
Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-Cyanopyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₈H₇N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29065915
CAS-Nummer: 2006277-94-5