1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-imidazole
OR471575-1G
OR471575-250MG
APOSOR471575-1GEA
122
CHF
APOSOR471575-1G
APOSOR471575-250MG
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₀H₁₇BN₂O₂ MW: 208,065 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11846349 CAS-Nummer: 942070-72-6 |